860531P
Avanti
C12 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860531P, powder
Sinônimo(s):
N-lauroyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860531P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860531P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C30H60NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(32)28(27-37-38(34,35)36)31-30(33)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2;/h23,25,28-29,32H,3-22,24,26-27H2,1-2H3,(H,31,33)(H2,34,35,36);1H3/b25-23+;/t28-,29+;/m0./s1
chave InChI
BZXZJNUBNUWPEQ-GMVBIGKRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available