860547P
Avanti
C18 Glucosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
D-glucosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 mg (860547P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860547P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860547P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+/t35-,36+,37?,39+,40?,41?,42+/m0/s1
chave InChI
YMYQEDCYNANIPI-KNSMPFANSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a lipid standard for its quantification using differential ion mobility spectrometry (DMS) coupled with liquid chromatography in electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-DMS-MS/MS) in human plasma
- in the preparation of lipid dispersions
- used in an assay to monitor the turnover of glucosylceramide in glucocerebrosidase (GBA1) cell free system
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)