840053P
Avanti
Brain PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 840053P, powder
Sinônimo(s):
L-α-phosphatidylcholine (Brain, Porcine)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 2 × 100 mg (840053P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (840053P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840053P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
chave InChI
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of small unilamellar vesicles (SUVs)
- as a constituent in serial protein misfolding cyclic amplification (sPMCA) buffer
- as standard for ion mobility shift-mass spectrometry (IMS-MS)