18448
N-Stearoyl-D-sphingosine
≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
Cer(d18:1/18:0), (2S,3R,4E)-2-(Stearoylamino)-4-octadecene-1,3-diol, N-Octadecanoyl-D-sphingosine, N-Stearoyl-D-erythro-sphingosine, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]octadecanamide, C18 Ceramide (d18:1/18:0), C18-Ceramide
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder or crystals
composição
carbon content, 76.40%
hydrogen content, 12.64%
nitrogen content, 2.47%
grupo funcional
amide
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
chave InChI
VODZWWMEJITOND-NXCSZAMKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)