Documentos Principais
850406P
Avanti
4ME 16:0 PA
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); PA(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H84O8PNa
Número CAS:
Peso molecular:
783.09
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850406P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850406P
tipo de lipídio
omega FAs
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
chave InChI
NEIUEUKNXXGRQS-BPBIDKDCSA-M
Descrição geral
4ME 16:0 PA (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphate is a fatty acid modified lipid.
Aplicação
4ME 16:0 PA (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)) may be used:
  • as a phospholipid standard to quantify phosphatidic acid in plant samples using mass spectrometry analysis
  • as a component in symmetric/ asymmetric lipid bilayer for biophysical studies
  • to prepare lipid bilayers
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidic acid (PA) may regulate phagocyte respiratory burst.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850406P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jianjun Pan et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(51), 14829-14838 (2012-12-04)
Cholesterol and ether lipids are ubiquitous in mammalian cell membranes, and their interactions are crucial in ether lipid mediated cholesterol trafficking. We report on cholesterol's molecular interactions with ether lipids as determined using a combination of small-angle neutron and X-ray