850402P
Avanti
4ME 16:0 PE
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinônimo(s):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me)), DPyPE, DphyPE
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850402P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850402P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C45H90NO8P/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)31-44(47)51-33-43(34-53-55(49,50)52-30-29-46)54-45(48)32-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4/h35-43H,11-34,46H2,1-10H3,(H,49,50)/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,43-/m1/s1
chave InChI
XLPHMKQBBCKEFO-DHYROEPTSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of planar lipid bilayers
- in the preparation of giant unilamellar vesicles (GUVs) for electrophysiology studies
- to form virtually solvent-free planar lipid membranes
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)