850404P
Avanti
4ME 16:0 PG
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850404P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850404P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
InChI
1S/C46H91O10P.Na/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)29-45(49)53-33-44(34-55-57(51,52)54-32-43(48)31-47)56-46(50)30-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4;/h35-44,47-48H,11-34H2,1-10H3,(H,51,52);/q;+1/p-1/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,
chave InChI
GUJNHTGUHSBJQF-OGBLTUKTSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a phospholipid standard to quantify phosphatidylglycerol in plants using mass spectrometry analysis
- as a component in giant unilamellar vesicles (GUVs) for electrophysiology studies
- in the preparation of DPhPC (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine/DPhPG vesicle vesicles
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)