SML2218
SNS-032
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
BMS-387032, N-[5-[[[5-(1,1-Dimethylethyl)-2-oxazolyl]methyl]thio]-2-thiazolyl]-4-piperidinecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=NC=C(SCC2=NC=C(C(C)(C)C)O2)S1)C3CCNCC3
InChI
1S/C17H24N4O2S2/c1-17(2,3)12-8-19-13(23-12)10-24-14-9-20-16(25-14)21-15(22)11-4-6-18-7-5-11/h8-9,11,18H,4-7,10H2,1-3H3,(H,20,21,22)
chave InChI
OUSFTKFNBAZUKL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3