850356P
Avanti
4ME 16:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-Diphytanoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me)), DPhPC, Diphytanoylphosphatidylcholine
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg ((850356P-200MG))
pkg of 1 × 25 mg ((850356P-25MG))
pkg of 1 × 500 mg ((850356P-500MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)=O
InChI
1S/C48H96NO8P/c1-38(2)20-14-22-40(5)24-16-26-42(7)28-18-30-44(9)34-47(50)54-36-46(37-56-58(52,53)55-33-32-49(11,12)13)57-48(51)35-45(10)31-19-29-43(8)27-17-25-41(6)23-15-21-39(3)4/h38-46H,14-37H2,1-13H3/t40?,41?,42?,43?,44?,45?,46-/m1/s1
chave InChI
UKDDQGWMHWQMBI-SOFRWFQSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the electrophysiology studies of chloride channel
- for the generation of Droplet-Hydrogel Bilayer (DHB), which is used for protein reconstitution studies
- for the generation of lipid bilayers for single channel and ion selectivity measurements studies
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
850356P-25MG | 4061835230396 |
850356P-500MG | 4061835230402 |
850356P-200MG | 4061835230389 |