Documentos Principais
8.21083
Sigma-Aldrich
Tetraethyl orthotitanate
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetraethyl orthotitanate
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)4Ti
Número CAS:
Peso molecular:
228.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
221-410-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
liquid
p.e.
150-155 °C/16 hPa
pf
-40 °C
temperatura de transição
flash point 33 °C
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ti+4].[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/4C2H5O.Ti/c4*1-2-3;/h4*2H2,1H3;/q4*-1;+4
chave InChI
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.084 - 1.096
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup