Documentos Principais
8.21084
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyl orthotitanate
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetra-n-butyl orthotitanate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2CH2O)4Ti
Número CAS:
Peso molecular:
340.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
227-006-8
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
5.6 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
potência
3122 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.0-12.0 % (v/v)
p.e.
310-314 °C/1013 hPa
pf
-40 °C
temperatura de transição
flash point 47 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ti](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
chave InChI
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Synthesis of TiO2–SiO2: Discusses the use of Tetra-n-butyl orthotitanate in the sol-gel synthesis of TiO2–SiO2, applied as a photocatalyst, emphasizing its utility in creating effective materials for environmental applications (Kien et al., 2023).
  • PbTiO3/PbFe12O19 Nanocomposites: Explores the green synthesis of PbTiO3/PbFe12O19 nanocomposites using Tetra-n-butyl orthotitanate, highlighting an eco-friendly approach to materials synthesis (Ansari, Sobhani, Salavati-Niasari, 2016).
Nota de análise
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.990 - 1.000
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
47 °C