20-116
Kinase Inhibitor Cocktail
liquid, for the inhibition of serine-threonine phosphatase, ATPases, alkaline and acid phosphatases and protein-phosphotyrosine phosphatases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Kinase Inhibitor Cocktail, The Inhibitor Cocktail controls the biological activity of kinases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
wet ice
Qualidade
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2