Documentos Principais
870621P
Avanti
18:0-PhoDAG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1-stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H64N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
664.96
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
1 ea of 25 mg (870621P-25mg)
1 ea of 5 mg (870621P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
photoswitchable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Descrição geral
PhoDAG is a light-sensitive, photo-switchable diacylglycerol (DAG). It is inactive in the dark and gets activated by ultraviolet-A (UV-A) light. PhoDAG can be deactivated by blue light.
Ações bioquímicas/fisiológicas
PhoDAG plays an important role in studying the pathophysiological role of diacylglycerol (DAG)-sensitive transient receptor potential (TRP) channels, which are involved in maintaining the homeostasis of the body.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3