Documentos Principais
W481015
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate
≥95%
Sinônimo(s):
Ethyl homovanillate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetate
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(OCH3)CH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
210.23
Número FEMA:
4810
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
p.e.
180-185 °C/14 mmHg (lit.)
pf
44-47 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
musty; spicy
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C11H14O4/c1-3-15-11(13)7-8-4-5-9(12)10(6-8)14-2/h4-6,12H,3,7H2,1-2H3
chave InChI
AWPMWZHWVKXADV-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)