Documentos Principais
W292206
Sigma-Aldrich
Propenyl guaethol
≥99%, FCC, FG
Sinônimo(s):
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol, Propenylguaethol
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
2922
Número CE:
Conselho da Europa nº:
170
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.002
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
pf
86-88 °C (lit.)
86-88 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
anise; creamy; sweet; vanilla
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
chave InChI
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 25 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)