Documentos Principais
227544
Sigma-Aldrich
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol
97%
Sinônimo(s):
Propenylguaethol
About This Item
Fórmula linear:
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
86-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
chave InChI
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Aplicação
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol was used in the synthesis of 2S-((E)-2-ethoxy-5-propenyl-phenoxy)-1-(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-propane-1-one.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ai-Lan Lee et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(22), 3957-3966 (2003-12-11)
A general asymmetric route to both enantiomers of polysphorin has been developed. The route utilizes polymer-supported reagents, catalysts and scavengers to minimise the need for aqueous work-up and chromatography. This includes application of a method to scavenge 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone (DDQ) and