Documentos Principais
P21951
Sigma-Aldrich
β-Phenylcinnamaldehyde
Sinônimo(s):
3,3-Diphenylacrolein
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2C=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
208.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
p.e.
195-200 °C/17 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C\C=C(\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
chave InChI
MWAFWBDWAWZJGK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)