F20602
trans-3-(2-Furyl)acrolein
97%
Sinônimo(s):
2-Furanacrolein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
122.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
97%
p.e.
143 °C/37 mmHg (lit.)
pf
48-50 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
chave InChI
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?