W285714
Phenethyl acetate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
2-Phenethyl acetate, 2-Phenylethyl acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
5.67 (vs air)
Ensaio
≥98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
238-239 °C (lit.)
densidade
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Organoléptico
honey; floral; rose; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
chave InChI
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W285714-100G | |
W285714-100G-K | 4061837877315 |
W285714-1KG-K | 4061837877322 |
W285714-25G-K | 4061837517334 |
W285714-1KG | |
W285714-25G | |
W285714-SAMPLE | |
W285714-SAMPLE-K | 4061837877339 |