W267112
2-Methoxy-4-methylphenol
natural, 97%, FG
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-5-methylanisole, 2-Methoxy-p-cresol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, Creosol
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
p.e.
221-222 °C (lit.)
pf
5 °C (lit.)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
clove; leathery; smoky; spicy; smoky; sweet; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W267112-1KG-K | 4061838093387 |
W267112-SAMPLE-K | 4061838191953 |
W267112-100G | |
W267112-100G-K | 4061838180735 |
W267112-1KG | |
W267112-25G | |
W267112-25G-K | |
W267112-SAMPLE |