W243615
4-Ethylguaiacol
natural, FG
Sinônimo(s):
4-Ethyl-2-methoxyphenol, NSC 82313
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥97.5%
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
234-236 °C (lit.)
pf
15 °C (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
bacon; clove; leather; spicy; smoky
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
chave InChI
CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
108 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W243615-100G-K | 4061837512582 |
W243615-1KG-K | 4061833902844 |
W243615-500G-K | 4061834404132 |
W243615-SAMPLE-K | 4061834355199 |