Key Documents
23740-U
Supelco
Capillary Cleaving Tool
Fixed Blade Version
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
Materiais
sapphire cutting blade
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
This handy tool makes scalpel-like cuts to polyimide-coated fused silica, leaving no jagged edges to create problems. The industrial sapphire cutting edges remains sharp indefinitely.
Outras notas
Fixed blade with a protective cover.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)