Key Documents
22406
Supelco
Puller/Inserter Tool
pkg of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
embalagem
pkg of 2 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Simplifies the task of inserting or removing wool or foam plugs when working with GC inlet liners, packed GC columns, solvent desorption tubes, thermal desorption tubes, and purge traps. The forked end is used to feed the plug into tubing, leaving it cleanly when the tool is removed. The hooked end will not disrupt the packing material when the plug is removed. Made of stainless steel, this tool can be used with 1 - 4 mm I.D. tubing (glass, metal, and PTFE).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Inlet Liner O-Ring pkg of 10 ea
Supelco
21003-U
Inlet Liner O-Ring
Lã de vidro Non-Treated, pkg of 50 g
Supelco
20384
Lã de vidro
Glass wool
Supelco
1.04086
Glass wool
m-Xylene analytical standard
Supelco
95670
m-Xylene