Documentos Principais
54417
Rheodyne® 3-way Valve, 7030
Accepts 1/16″ tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
stainless steel valve
descrição
manual 3-way switching valve
Características
number of ports 6
positions 2
fabricante/nome comercial
Rheodyne
Parâmetros
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
conector
10-32 female Rheodyne valve ports
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)