I9760
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-Hydroxysuccinimide iodoacetate, N-Iodoacetoxysuccinimide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Iodoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester, powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
solubilidade
DMF: 50 mg/mL
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
NHS ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1OC(CI)=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6INO4/c7-3-6(11)12-8-4(9)1-2-5(8)10/h1-3H2
chave InChI
VRDGQQTWSGDXCU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?