803650
SBAP (succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
307.1
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
condição de armazenamento
desiccated
solubilidade
DMSO or DMF: soluble
grupo funcional
NHS ester
bromo
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC1=O)N1OC(CCNC(CBr)=O)=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-5-6(13)11-4-3-9(16)17-12-7(14)1-2-8(12)15/h1-5H2,(H,11,13)
chave InChI
WGMMKWFUXPMTRW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Reactive groups: NHS ester and bromoacetyl
- Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
- NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9 to form a stable amide bond
- Bromacetyl group reacts with sulfhydryl groups at pH > 7.5 to form stable thioether bonds
- Non-cleavable
- Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
- Spacer maintains peptide-like character in the crosslinked species
- Resulting crosslink is susceptible to acid hydrolysis
- Useful for preparing cyclic peptides and peptide conjugates
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
803650-50MG | 4061832874845 |