Documentos Principais
C5459
Sigma-Aldrich
N-Carbethoxyphthalimide
96%
Sinônimo(s):
N-Ethoxycarbonylphthalimide, Ethyl 1,3-dioxo-2-isoindolinecarboxylate, Ethyl phthalimide-N-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
219.19
Beilstein:
196340
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
crystals
pf
90-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)N1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-2-16-11(15)12-9(13)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14/h3-6H,2H2,1H3
chave InChI
VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used to protect amine functional groups.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Oleic acid ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Oleic acid
Tetrahedron, 49, 13-13 (1993)