Documentos Principais
ALD00600
Sigma-Aldrich
Zhu-Yu Auxiliary
98%
Sinônimo(s):
1-Carboxy-1-methylethoxyammonium chloride, 2,2-Dimethyl aminooxyacetic, 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
155.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
disponibilidade
available only in USA
pf
150-165 °C
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H
chave InChI
ZJPZGAAOCIFBDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The Zhu-Yu Auxiliary was reported by Jin-Quan Yu′s lab to be an effective auxiliary for the Pd(II)-catalyzed ß-C(sp3)-H(hetero)arylation of ketones.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)