Key Documents
791369
Sigma-Aldrich
Tang-Yu Auxiliary
97%
Sinônimo(s):
2-(2-Cyanophenoxy)-2-fluoroacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H6FNO3
Número CAS:
Peso molecular:
195.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
pf
105-108 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C(F)OC1=C(C#N)C=CC=C1
InChI
1S/C9H6FNO3/c10-8(9(12)13)14-7-4-2-1-3-6(7)5-11/h1-4,8H,(H,12,13)
chave InChI
WPPDDNKKUDYVMF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
The Tang-Yu Auxiliary is a recyclable template for highly meta-selective C-H activation of N-methylanilines as reported by Yu and coworkers.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)