Documentos Principais
ALD00508
Sigma-Aldrich
Yu Fluorination Ligand
≥95%
Sinônimo(s):
2,5,6,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19NO
Número CAS:
Peso molecular:
241.33
Código UNSPSC:
41116155
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C(C)=CC(C)=C3
InChI
1S/C16H19NO/c1-9-7-10(2)15-12(4)13-6-5-11(3)18-16(13)17-14(15)8-9/h7-8,11H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
LOKRNFHHPZEJLL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Yu Fluorination Ligand is widely employed for the chemoselective functionalization of sp2- and sp3 C-H bonds.
Aplicação
The Yu Fluorination Ligand in tandem with Selectfluor(R) (Aldrich 439479) under palladium catalysis can promote direct fluorination of C(sp3)-H bonds stereoselectively. Yu and coworkers have displayed this on amino acid derivatives with directing group assistance from the Yu-Wasa Auxiliary (Aldrich 791806).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)