ALD00002
Li-Quinoline Ligand
Sinônimo(s):
3,4-Dihydro-2,5-dimethyl-2H-pyrano[2,3-b]quinoline
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
pf
143-147 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C2C(OC(C)CC2)=NC3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C14H15NO/c1-9-7-8-12-10(2)11-5-3-4-6-13(11)15-14(12)16-9/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
chave InChI
ZENOEMLZOZWVRD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)