900928
Liq
sublimed
Sinônimo(s):
(8-Hydroxyquinolinato)lithium, (8-Quinolinolato)lithium, 8-Hydroxyquinoline lithium, 8-Quinolinol lithium salt
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Absorption (UV): 261 nm (in THF)
Emission (PL): 331 nm (in THF)
Nível de qualidade
Ensaio
>99.5% (sublimed, HPLC)
Formulário
powder
sublimed
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
363-368 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].n1c2c(ccc1)cccc2[O-]
InChI
1S/C9H7NO.Li/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h1-6,11H;/q;+1/p-1
chave InChI
FQHFBFXXYOQXMN-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.