8.51017
Boc-amino-oxyacetic acid
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-amino-oxyacetic acid, Boc-NH-O-CH 2COOH, Boc-Aoa-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
115 °C (decomposes)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO5/c1-7(2,3)13-6(11)8-12-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
chave InChI
QBXODCKYUZNZCY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3