Documentos Principais
900583
Sigma-Aldrich
Li-Li Auxiliary
≥95%
Sinônimo(s):
N-(2-Cyanophenethyl)-4-nitrobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H13N3O4S
Peso molecular:
331.35
Código UNSPSC:
12352101
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Aplicação
Li-Li auxiliary assists the direct meta-C–H olefination and acetoxylation of benzoic acids through a nitrile-based sulfonamide template under mild conditions. The expansion of substrate scope regardless of substitution patterns and steric biases will enable the wide adoption of this protocol to the synthesis of drug molecules and natural products, of which benzoic acids are significant motifs.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)