About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NaO2S
Peso molecular:
170.21
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O[Na])C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O2S.Na/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
VKOSCBDFLPBMCB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)