Documentos Principais
ALD00432
Sigma-Aldrich
Sodium propane-1-sulfinate
Sinônimo(s):
Baran Diversinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H7NaO2S
Peso molecular:
130.14
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
248-253 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCS(O[Na])=O
InChI
1S/C3H8O2S.Na/c1-2-3-6(4)5;/h2-3H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
DJSGLRVJPLXKRB-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents; which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)