117722
1-Adamantanecarbonyl chloride
95%
Sinônimo(s):
1-Adamantanecarboxylic acid chloride, 1-Chlorocarbonyladamantane
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
pf
49-51 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15ClO/c12-10(13)11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
chave InChI
MIBQYWIOHFTKHD-KJZNFTALSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
117722-25G | 4061838705310 |
117722-5G | 4061838705327 |