Documentos Principais
900757
Sigma-Aldrich
Sodium pyridine-2-sulfinate
Sinônimo(s):
2-Pyridinesulfinic acid, Sodium salt, Willis 2-pyridylsulfinates H
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4NNaO2S
Número CAS:
Peso molecular:
165.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
292 °C
grupo funcional
sulfinic acid
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)([O-])c1ncccc1
InChI
1S/C5H5NO2S.Na/c7-9(8)5-3-1-2-4-6-5;/h1-4H,(H,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
HQCGASCBCQJRDJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
This 2-pyridylsulfinate enables Suzuki-Miyaura cross coupling with aryl halides to access diverse pyridine derivatives as reported by the laboratory of Michael Willis.. No longer impeded by unstable 2-pyridyl boronates, the sulfinate alternatives provide Pd-catalyzed coupling routes to therapeutically valuable pyridine rings.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.