900761
Sodium 4-methylpyridine-2-sulfinate
≥95%
Sinônimo(s):
Willis 4-methyl pyridine-2-sulfinate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
342 °C
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.