900789
Sodium 6-methylpyridine-2-sulfinate
≥95%
Sinônimo(s):
Willis 2-pyridylsulfinates Me
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
314-319 °C
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.