Key Documents
440582
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-cyanopropyl)tetramethyldisiloxane
97%
Sinônimo(s):
4,4′-(1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)bis[butanenitrile]
About This Item
Fórmula linear:
[NC(CH2)3Si(CH3)2]2O
Número CAS:
Peso molecular:
268.50
Beilstein:
1786461
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
160-162 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si](C)(C)CCCC#N
InChI
1S/C12H24N2OSi2/c1-16(2,11-7-5-9-13)15-17(3,4)12-8-6-10-14/h5-8,11-12H2,1-4H3
chave InChI
WDWQNNPLLMFDRG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)