ALD00288
Sodium tert-butylsulfinate
Sinônimo(s):
TBS-Na
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)S(O[Na])=O
InChI
1S/C4H10O2S.Na/c1-4(2,3)7(5)6;/h1-3H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
VOHJOJMSAGPWBW-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Radical-Based Regioselective C–H Functionalization of Electron-Deficient Heteroarenes: Scope; Tunability; and Predictability
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.