Documentos Principais
ALD00232
Sigma-Aldrich
Sodium tetrahydropyransulfinate
Sinônimo(s):
Baran THPS-Na Reagent, Sodium oxane-4-sulfinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1CCOCC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C5H10O3S.Na/c6-9(7)5-1-3-8-4-2-5;/h5H,1-4H2,(H,6,7);/q;+1/p-1
chave InChI
JIOKFXIXTDFEIS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.