Key Documents
ALD00230
Sigma-Aldrich
Sodium 4,4-difluorocyclohexanesulfinate
Sinônimo(s):
Baran DFHS-Na Reagent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9F2NaO2S
Número CAS:
Peso molecular:
206.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
pf
290-295 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1CCC(F)(F)CC1)[O-].[Na+]
InChI
1S/C6H10F2O2S.Na/c7-6(8)3-1-5(2-4-6)11(9)10;/h5H,1-4H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
YVVCXFAMBAWLEV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.