790184
Sodium 1-(trifluoromethyl)cyclopropanesulfinate
Sinônimo(s):
Baran TFCS-Na Reagent
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
pf
287-292 °C
grupo funcional
fluoro
sulfinic acid
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(C1(CC1)C(F)(F)F)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H5F3O2S.Na/c5-4(6,7)3(1-2-3)10(8)9;/h1-2H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
IZLDENBRBYPDNY-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Simple Sulfinate Synthesis Enables C-H Trifluoromethylcyclopropanation
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.