Documentos Principais
ALD00236
Sigma-Aldrich
Sodium N-Boc-azetidine-3-sulfinate
Sinônimo(s):
Sodium 1-(tert-butoxycarbonyl)azetidine-3-sulfinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14NNaO4S
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
172-177 °C (w/ decomp)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S([O-])C1CN(C(OC(C)(C)C)=O)C1.[Na+]
InChI
1S/C8H15NO4S.Na/c1-8(2,3)13-7(10)9-4-6(5-9)14(11)12;/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
KYPHAOQWDKDUAC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)