Documentos Principais
647055
Sigma-Aldrich
4,4-Diethoxy-N,N-dimethyl-1-butanamine
Sinônimo(s):
1-(N,N-Dimethylamino)-4,4-diethoxybutane, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutanamine, 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutylamine, 4-Dimethylaminobutanal diethyl acetal, N,N-Dimethyl-4-aminobutanal diethyl acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H23NO2
Número CAS:
Peso molecular:
189.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
densidade
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
chave InChI
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
157.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
69.9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)