Documentos Principais
170267
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazine
97%
Sinônimo(s):
α-Methylphenylhydrazine, N-Methyl-N-phenylhydrazine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5N(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
122.17
Beilstein:
507683
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.583 (lit.)
p.e.
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
chave InChI
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)