936227
Poly(propylene fumarate)
contains contains ~20 wt% diethyl fumarate & 250 ppm MEHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
PPF
About This Item
Fórmula linear:
C3H8O2(C7H8O4)n
Código UNSPSC:
13111057
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid (Paste)
Nível de qualidade
contém
contains ~20 wt% diethyl fumarate & 250 ppm MEHQ as inhibitor
cor
colorless, White
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Poly(propylene fumarate) (PPF), a biodegradable polyester, contains unsaturated fumarate group which allows cross-linking of the polymer into a covalent polymer network and has been widely investigated for tissue engineering applications due to adjustable biodegradability, biocompatibility and mechanical performance.
Aplicação
- A degradable scaffold material for bone tissue engineering
- Cross-linkable scaffolds synthesis
- In the drug delivery system
Características e benefícios
- Better biocompatibility and biodegradability
- Unsaturated fumarate sites for crosslinking
- Upon hydrolysis of PPF′s ester linkage, it degrades into biocompatible and excretable fumaric acid and propylene glycol
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
300 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)