Key Documents
656941
Sigma-Aldrich
Diethyl maleate-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O13COCH=CH13COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
174.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
peso molecular
174.16 by atom % calculation
pb
225 °C
pf
-10 °C
densidade
1.076 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)\C=C/[13C](=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-/i7+1,8+1
chave InChI
IEPRKVQEAMIZSS-PAIDASCPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.